Fortfahren mit
BL3H160C19DF
BLD Pharmatech
2-Amino-2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid
Synonym(e):
amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.16
MDL number:
Das Produkt BL3H160C19DF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-2-1-3-6(10)4-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)
Inchi Key
DQLYTFPAEVJTFM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)