Vai a
AABH9BD959CD
AA BLOCKS, INC.
N-Fmoc-N-methyl-3-methoxy-L-phenylalanine
Sinonimo/i:
(S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-3-(3-methoxyphenyl)propanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C26H25O5N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.49
MDL number:
Il prodotto AABH9BD959CD non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C26H25NO5/c1-27(24(25(28)29)15-17-8-7-9-18(14-17)31-2)26(30)32-16-23-21-12-5-3-10-19(21)20-11-4-6-13-22(20)23/h3-14,23-24H,15-16H2,1-2H3,(H,28,29)/t24-/m0/s1
Inchi Key
NRCFYIHAUKIDBL-DEOSSOPVSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
CN
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)