Vai a
BDPH9BCC3C19
Bide Pharmatech
2-(4-Bromo-3-chlorophenyl)acetic acid
Sinonimo/i:
(4-bromo-3-chlorophenyl)acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H6O2Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.49
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCC3C19 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Inchi Key
RMGCJLITIJXUAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)