Vai a
BDPH9BCD1C19
Bide Pharmatech
2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane
Sinonimo/i:
N~1~-[3-(dimethylamino)propyl]-N~1~,N~3~,N~3~-trimethyl-1,3-propanediamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H27N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.36
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD1C19 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C11H27N3/c1-12(2)8-6-10-14(5)11-7-9-13(3)4/h6-11H2,1-5H3
Inchi Key
SKCNNQDRNPQEFU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)