Vai a
BDPH9BCD412D
Bide Pharmatech
2'-Bromospiro[cyclohexane-1,9'-fluorene]
Sinonimo/i:
2'-bromospiro[cyclohexane-1,9'-fluorene]
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C18H17Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.24
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD412D non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C18H17Br/c19-13-8-9-15-14-6-2-3-7-16(14)18(17(15)12-13)10-4-1-5-11-18/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11H2
Inchi Key
JLBXMPBCAYRQSZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)