Vai a
BDPH9BCD7828
Bide Pharmatech
6-(Dimethoxymethyl)nicotinaldehyde
Sinonimo/i:
6-(dimethoxymethyl)nicotinaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD7828 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-9(13-2)8-4-3-7(6-11)5-10-8/h3-6,9H,1-2H3
Inchi Key
ZZGVXCUKGWMGOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Dimethoxymethyl)nicotinaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)