Vai a
BDPH9BCD856F
Bide Pharmatech
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-amine
Sinonimo/i:
N-[4-(5-amino-1H-benzimidazol-2-yl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C15H16N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.32
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD856F non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C15H16N4/c1-19(2)12-6-3-10(4-7-12)15-17-13-8-5-11(16)9-14(13)18-15/h3-9H,16H2,1-2H3,(H,17,18)
Inchi Key
MYBHZNWJSKGXNY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)