Informazioni su questo articolo
Il prodotto BDPH9BCDABC3 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c1-4(2)5(7)3-6/h4H,3H2,1-2H3
Inchi Key
NNTPEAXKKUPBHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
hstatements
signalword
Danger
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?