Vai a
BDPH9BCDCAEC
Bide Pharmatech
9-Phenyl-10-(4-phenylnaphthalen-1-yl)anthracene
Sinonimo/i:
9-phenyl-10-(4-phenylnaphthalen-1-yl)anthracene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C36H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
456.59
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDCAEC non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C36H24/c1-3-13-25(14-4-1)27-23-24-34(29-18-8-7-17-28(27)29)36-32-21-11-9-19-30(32)35(26-15-5-2-6-16-26)31-20-10-12-22-33(31)36/h1-24H
Inchi Key
RRFSDXVQFGASBQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)