Vai a
BDPH9BCDFD0D
Bide Pharmatech
8-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
Sinonimo/i:
8-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C16H20O2N1B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.15
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFD0D non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C16H20BNO2/c1-11-8-9-13(12-7-6-10-18-14(11)12)17-19-15(2,3)16(4,5)20-17/h6-10H,1-5H3
Inchi Key
VZGVWEMFQCGKIS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)