Vai a
BDPH9C021A1D
Bide Pharmatech
4-Undecanone
Sinonimo/i:
4-undecanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H22O1
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.3
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021A1D non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C11H22O/c1-3-5-6-7-8-10-11(12)9-4-2/h3-10H2,1-2H3
Inchi Key
NBSLHMOSERBUOV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)