Vai a
BDPH9C021A23
Bide Pharmatech
Methyl (1S,2S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclopentane-1-carboxylate
Sinonimo/i:
methyl (1S,2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]cyclopentanecarboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H21O4N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.3
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021A23 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-9-7-5-6-8(9)10(14)16-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3,(H,13,15)/t8-,9-/m0/s1
Inchi Key
LVSNFSRSQZFNPY-IUCAKERBSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)