Vai a
BDPH9C021A8D
Bide Pharmatech
(SP-4-1)-[[4,4',4'',4'''-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl-κN21,κN22,κN23,κN24)tetrakis[benzoato]](6-)]manganate(3-)
Sinonimo/i:
monomanganese(III) mono((5Z,9Z,15Z,19Z)-5,10,15,20-tetrakis(4-carboxylatophenyl)-22H,24H-porphyrin-21,23-diide)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Il prodotto BDPH9C021A8D non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C48H30N4O8.Mn/c53-45(54)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(49-33)42(26-3-11-30(12-4-26)46(55)56)37-21-23-39(51-37)44(28-7-15-32(16-8-28)48(59)60)40-24-22-38(52-40)43(36-20-18-34(41)50-36)27-5-13-31(14-6-27)47(57)58;/h1-24,49,52H,(H,53,54)(H,55,56)(H,57,58)(H,59,60);/q-2;+3/p-4/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
Inchi Key
OBLGLNOHDLWLDA-DAJBKUBHSA-J
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)