Vai a
BDPH9C021CF6
Bide Pharmatech
(R)-1-(2,5-Dimethylphenyl)-2,2-dimethylpropan-1-amine
Sinonimo/i:
(R)-1-(2,5-dimethylphenyl)-2,2-dimethylpropan-1-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H21N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.32
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021CF6 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C13H21N/c1-9-6-7-10(2)11(8-9)12(14)13(3,4)5/h6-8,12H,14H2,1-5H3/t12-/m0/s1
Inchi Key
NNDDTXLHLWURPU-LBPRGKRZSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)