Vai a
O7378
N-Oleoyl-D-sphingosine semisynthetic
Sinonimo/i:
N-cis-Octadecenoyl-D-sphingosine, Oleoyl ceramide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H69NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
563.94
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)