Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC1FEB

Bide Pharmatech

tert-Butyl 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H28O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.39
MDL number:
Produkt BDPH9BCC1FEB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H28N2O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-13(4,5)8-10(15)9-14(16,6)7/h10H,8-9,15H2,1-7H3

Inchi Key

HWFMOWCEAGXSIV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów