Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC29D4

Bide Pharmatech

2-(2-Bromo-5-chlorophenyl)ethanol

Synonim(y):

2-(2-bromo-5-chlorophenyl)ethanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H8O1Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.51
MDL number:
Produkt BDPH9BCC29D4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H8BrClO/c9-8-2-1-7(10)5-6(8)3-4-11/h1-2,5,11H,3-4H2

Inchi Key

HAKYKQWZRSPYAR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to pale yellow solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów