Przejdź do
BDPH9BCC2A67
Bide Pharmatech
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Synonim(y):
4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H3O1Cl1F4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.56
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2A67 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-1-2-6(10)5(3-4)8(11,12)13/h1-3H
Inchi Key
BUDISZQHCHGLJW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)