Przejdź do
BDPH9BCC2BFB
Bide Pharmatech
7-Chloro-2-methyl-2H-indazole
Synonim(y):
7-chloro-2-methyl-2H-indazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2BFB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-11-5-6-3-2-4-7(9)8(6)10-11/h2-5H,1H3
Inchi Key
NZUUPXABAFLXFW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)