Przejdź do
BDPH9BCC2EF6
Bide Pharmatech
2-(5-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridine
Synonim(y):
2-[5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H5N4F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2EF6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H5F3N4/c9-8(10,11)7-13-6(14-15-7)5-3-1-2-4-12-5/h1-4H,(H,13,14,15)
Inchi Key
MOGTVLAYAVGOJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)