Przejdź do
BDPH9BCC36D2
Bide Pharmatech
2-Methyl-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Synonim(y):
2-methyl-3-(2-pyridinyl)propanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H11O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCC36D2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-7(9(11)12)6-8-4-2-3-5-10-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
BIYFVBMEOCFXNA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)