Przejdź do
BDPH9BCC3C19
Bide Pharmatech
2-(4-Bromo-3-chlorophenyl)acetic acid
Synonim(y):
(4-bromo-3-chlorophenyl)acetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6O2Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.49
MDL number:
Produkt BDPH9BCC3C19 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Inchi Key
RMGCJLITIJXUAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)