Przejdź do
BDPH9BCC3CD7
Bide Pharmatech
7-Bromo-2,4-dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Synonim(y):
7-bromo-2,4-dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H1N2Cl2Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.96
MDL number:
Produkt BDPH9BCC3CD7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6HBrCl2N2S/c7-2-1-12-4-3(2)10-6(9)11-5(4)8/h1H
Inchi Key
SELNIRJYLYMJKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)