Przejdź do
BDPH9BCC42EA
Bide Pharmatech
1-((Methylthio)methyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Synonim(y):
1-((methylthio)methyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H10O2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCC42EA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H10O2S/c1-9-4-6(2-3-6)5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
Inchi Key
HSOAQEVFZVCXQW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
93%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)