Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC495B

Bide Pharmatech

1-Iodo-4-isobutoxybenzene

Synonim(y):

1-iodo-4-isobutoxybenzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H13O1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCC495B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H13IO/c1-8(2)7-12-10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3

Inchi Key

PTOQTDPZLASRJL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów