Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC4AEE

Bide Pharmatech

tert-Butyl 1,6-diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylate oxalate(2:1)

Synonim(y):

tert-butyl 1,6-diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylate hemioxalate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C24H42O8N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4AEE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/2C11H20N2O2.C2H2O4/c2*1-10(2,3)15-9(14)13-7-5-11(8-13)4-6-12-11;3-1(4)2(5)6/h2*12H,4-8H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)

Inchi Key

QWDNPUMDBPYQKI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów