Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC4C49

Bide Pharmatech

4-Methoxybenzo[b]thiophene

Synonim(y):

4-methoxybenzo[b]thiophene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H8O1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4C49 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H8OS/c1-10-8-3-2-4-9-7(8)5-6-11-9/h2-6H,1H3

Inchi Key

YPOBRGLUEDOCKJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów