Przejdź do
BDPH9BCC4EBE
Bide Pharmatech
Dipropyl malonate
Synonim(y):
dipropyl malonate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4EBE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H16O4/c1-3-5-12-8(10)7-9(11)13-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Inchi Key
LWIWFCDNJNZEKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)