Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC4F7B

Bide Pharmatech

3-Chloro-2-(piperidin-1-yl)aniline hydrochloride

Synonim(y):

3-chloro-2-(piperidin-1-yl)aniline hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H16N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4F7B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H15ClN2.ClH/c12-9-5-4-6-10(13)11(9)14-7-2-1-3-8-14;/h4-6H,1-3,7-8,13H2;1H

Inchi Key

BOEYXCROIDYCNH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów