Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC501E

Bide Pharmatech

tert-Butyl 4-(4-chlorobenzylidene)piperidine-1-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl 4-(4-chlorobenzylidene)piperidine-1-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C17H22O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.82
MDL number:
Produkt BDPH9BCC501E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C17H22ClNO2/c1-17(2,3)21-16(20)19-10-8-14(9-11-19)12-13-4-6-15(18)7-5-13/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3

Inchi Key

FEXIDQDEGTVERB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów