Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC609A

Bide Pharmatech

Pyrimidin-2-ylboronic acid

Synonim(y):

2-pyrimidinylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C4H5O2N2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.91
MDL number:
Produkt BDPH9BCC609A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C

Inchi Code

1S/C4H5BN2O2/c8-5(9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3,8-9H

Inchi Key

FXJZOUPFQNMFOR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów