Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC69C0

Bide Pharmatech

1-(1H-Indol-2-yl)-N-methylmethanamine

Synonim(y):

N-(1H-indol-2-ylmethyl)-N-methylamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCC69C0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H12N2/c1-11-7-9-6-8-4-2-3-5-10(8)12-9/h2-6,11-12H,7H2,1H3

Inchi Key

RDIZNKNSMGEKKE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów