Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC6BB0

Bide Pharmatech

5-(Pyridin-2-yldisulfanyl)pentanoic acid

Synonim(y):

5-(pyridin-2-yldisulfanyl)pentanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H13O2N1S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.35
MDL number:
Produkt BDPH9BCC6BB0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H13NO2S2/c12-10(13)6-2-4-8-14-15-9-5-1-3-7-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H,12,13)

Inchi Key

RKFJMYDHLLROQP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów