Przejdź do
BDPH9BCC6CDC
Bide Pharmatech
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine
Synonim(y):
4-bromo-1H-pyrazol-3-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H4N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.99
MDL number:
Produkt BDPH9BCC6CDC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C3H4BrN3/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,(H3,5,6,7)
Inchi Key
OELYMZVJDKSMOJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to brown or green or gray powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)