Przejdź do
BDPH9BCC6D4E
Bide Pharmatech
3,4-Diaminocyclobut-3-ene-1,2-dione
Synonim(y):
3,4-diamino-3-cyclobutene-1,2-dione
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H4O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCC6D4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C4H4N2O2/c5-1-2(6)4(8)3(1)7/h5-6H2
Inchi Key
WUACDRFRFTWMHE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)