Przejdź do
BDPH9BCC71FB
Bide Pharmatech
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Synonim(y):
2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)phenylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H13N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCC71FB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H13N3/c1-8-7-9(2)14(13-8)11-6-4-3-5-10(11)12/h3-7H,12H2,1-2H3
Inchi Key
WPGFYAUWKUKJFK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)