Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC7D62

Bide Pharmatech

2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane

Synonim(y):

2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H17O3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCC7D62 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H17BO3/c1-12(2)8-15-13(16-9-12)10-4-6-11(14-3)7-5-10/h4-7H,8-9H2,1-3H3

Inchi Key

JTJMYIZHNJBNRY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów