Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC9EAA

Bide Pharmatech

3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid

Synonim(y):

3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H3O2Cl1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.45
MDL number:
Produkt BDPH9BCC9EAA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H3BrClFO2/c8-3-1-2-4(9)5(6(3)10)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)

Inchi Key

RMFKXLDHDDWWGR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów