Przejdź do
BDPH9BCCBBF2
Bide Pharmatech
11-Chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrol-1-one
Synonim(y):
11-chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrol-1-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H12O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.74
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBBF2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C17H12ClNO2/c1-19-9-13-11-4-2-3-5-14(11)21-15-7-6-10(18)8-12(15)16(13)17(19)20/h2-8H,9H2,1H3
Inchi Key
KXKUDCTZEMWVDQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)