Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCBD85

Bide Pharmatech

6-Chloro-2-methylpyridin-3-amine

Synonim(y):

6-chloro-2-methyl-3-pyridinylamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H7N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBD85 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H7ClN2/c1-4-5(8)2-3-6(7)9-4/h2-3H,8H2,1H3

Inchi Key

QVCIIOZINFCMDJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to yellow-brown or orange solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów