Przejdź do
BDPH9BCCC049
Bide Pharmatech
2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane
Synonim(y):
2,5-dichloro-2,5-dimethylhexane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H16Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC049 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H16Cl2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h5-6H2,1-4H3
Inchi Key
HSTAGCWQAIXJQM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)