Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCCA2C

Bide Pharmatech

2-cyclobutyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

Synonim(y):

2-cyclobutyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H19O2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCCCA2C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H19BO2/c1-9(2)10(3,4)13-11(12-9)8-6-5-7-8/h8H,5-7H2,1-4H3

Inchi Key

CJHFLFQCUUOKEK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów