Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCCB33

Bide Pharmatech

1-Methoxy-3-(prop-2-yn-1-yl)benzene

Synonim(y):

1-methoxy-3-(2-propynyl)benzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H10O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCCCB33 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H10O/c1-3-5-9-6-4-7-10(8-9)11-2/h1,4,6-8H,5H2,2H3

Inchi Key

DBQNLKUFTRKUIA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów