Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCCCEA

Bide Pharmatech

Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate

Synonim(y):

ethyl 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H5O2N2Cl2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCCCCEA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H5Cl2FN2O2/c1-2-14-6(13)4-3(10)5(8)12-7(9)11-4/h2H2,1H3

Inchi Key

ODLKLHFBCYZMKF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów