Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCCD6F

Bide Pharmatech

2,4-Dichloro-5-iodoaniline

Synonim(y):

2,4-dichloro-5-iodoaniline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H4N1Cl2I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.91
MDL number:
Produkt BDPH9BCCCD6F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H4Cl2IN/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H,10H2

Inchi Key

CQJRIAHSGLIPDW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów