Przejdź do
BDPH9BCCCE56
Bide Pharmatech
5,6-Dimethylnicotinic acid hydrochloride
Synonim(y):
5,6-dimethylnicotinic acid hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H10O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.63
MDL number:
Produkt BDPH9BCCCE56 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-3-7(8(10)11)4-9-6(5)2;/h3-4H,1-2H3,(H,10,11);1H
Inchi Key
OITORUSCORGAIO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)