Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCCF6E

Bide Pharmatech

2-Cyclohexyl-1-phenylethan-1-amine

Synonim(y):

2-cyclohexyl-1-phenylethanamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H21N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.33
MDL number:
Produkt BDPH9BCCCF6E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H21N/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)11-12-7-3-1-4-8-12/h2,5-6,9-10,12,14H,1,3-4,7-8,11,15H2

Inchi Key

HFLQIMOFFSZGIH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów