Przejdź do
BDPH9BCCD4E7
Bide Pharmatech
1-(3-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Synonim(y):
1-(3-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6O1Br1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD4E7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4,7,13H
Inchi Key
YJAXYKDDEAMXAW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)