Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCD936

Bide Pharmatech

N-(2-Fluoro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)cyclohexanamine

Synonim(y):

N-(2-fluoro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)cyclohexanamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C19H29O2N1F1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD936 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C19H29BFNO2/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)16-11-8-12-17(21)15(16)13-22-14-9-6-5-7-10-14/h8,11-12,14,22H,5-7,9-10,13H2,1-4H3

Inchi Key

CGRNAABMNROMQK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów