Przejdź do
BDPH9BCCDD3D
Bide Pharmatech
2-(2-Chlorophenoxy)aniline
Synonim(y):
2-(2-chlorophenoxy)aniline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H10O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.67
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDD3D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C12H10ClNO/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,14H2
Inchi Key
KSDCPEXSRBLIRA-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)